Läs mer
2-Kloranilin, TRC
Produktkod. 30360824
Change view
Kvantitet:
150 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360824 500 mL
30353227 150 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360824 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364370500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-51-2
Molekylformel C6 H6 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzenamine, 1-Amino-2-chlorobenzene, 2-Amino-1-chlorobenzene, 2-Chloroaniline, 2-Chlorophenylamine, Fast Yellow GC Base, NSC 6183, o-Aminochlorobenzene, o-Chloroaniline
IUPAC-namn 2-kloranilin
LEDER Nc1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroaniline
Kvantitet 500 mL
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Formel vikt 127.0189