Läs mer
2-Chloroanisole, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10012110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10012110 50 g Glass bottle 50g
10225700 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10012110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171420500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 766-51-8
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00000557
InChI-nyckel QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
IUPAC-namn 1-chloro-2-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloroanisole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H4OCH3
Brytningsindex 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 g
Beilstein 06, 184
Formel vikt 142.58
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid