Läs mer
2-Chloroanisole-d3 (methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroanisole-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1398065-46-7 |
| Molekylformel | C7 D3 H4 Cl O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Chloroanisole-d3 (methyl-d3), 2-Chloroanisole-D3 (methoxy-D3), 1-Chloro-2-(methoxy-d3)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7ClO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.6014 |
| Formel vikt | 145.0374 g/mol |
| Visa mer |