missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloroanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloroanthracene |
| CAS | 17135-78-3 |
| Molekylformel | C14H9Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 408454 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H |
| LEDER | Clc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloroanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vikt | 212.0393 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?