Läs mer
2-Chlorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11319649
Change view
Kvantitet:
10 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319649 10 g 10g
11455573 250 g 250g
11445573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13488.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-klorbensaldehyd har använts för att skapa ett litet fokuserat bibliotek av mångsidigt funktionaliserade dihydropyrimidinderivat via enpots tre-komponent Biginelli cyklokondensering avβ -ketoestrar, aldehyder och tiokarbamider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-klorbensaldehyd har använts
för att skapa ett litet fokuserat bibliotek av mångsidigt funktionaliserade dihydropyrimidinderivat via enpots tre-komponent Biginelli cyklokondensering avβ
Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-98-5
Molekylformel C7H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 140.566
MDL-nummer MFCD00003304
InChI-nyckel FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
IUPAC-namn 2-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 10°C to 12°C
Densitet 1.249
pH 2.9
Kokpunkt 212°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5675
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 385877
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Formel vikt 140.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.