Läs mer
2-Klorobenzaldehyd, 97 %
Beskrivning
2-klorbensaldehyd har använts för att skapa ett litet fokuserat bibliotek av mångsidigt funktionaliserade dihydropyrimidinderivat via enpots tre-komponent Biginelli cyklokondensering avβ -ketoestrar, aldehyder och tiokarbamider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för att skapa ett litet fokuserat bibliotek av mångsidigt funktionaliserade dihydropyrimidinderivat via enpots tre-komponent Biginelli cyklokondensering avβ
Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzaldehyde |
| Smältpunkt | 10 °C till 12 °C |
| Densitet | 1.249 |
| pH | 2.9 |
| Kokpunkt | 212 °C |
| Flampunkt | 87 °C (188 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.5675 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Chlorobenzaldehyde
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.