Läs mer
2-Klorobenzaldehyd, 99 %
Produktkod. 10357710 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10357710 5 mL Glasflaska 5ml
10501791 100 mL Glasflaska 100ml
10285720 250 mL Glasflaska 250ml
10153300 500 mL Glasflaska 500ml
10635592 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10357710 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154610050
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-98-5
Molekylformel C7H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 140.57
MDL-nummer MFCD00003304
InChI-nyckel FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
IUPAC-namn 2-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzaldehyde
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 10 °C till 11,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 209 °C till 215 °C
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4CHO
Brytningsindex 1,5650 till 1,567
Kvantitet 5 mL
Beilstein 07, 233
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig i vatten
Formel vikt 140.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorobenzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.