Läs mer
2-Klorobenzaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 30051068
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30051068 500 mg
1 options
Produktkod. 30051068 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.160500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Klorobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Chlorobenzaldehyde
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C7 H5 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
LEDER Clc1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-klorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 140.567
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 140,0029 g/mol