Läs mer
2-Klorobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30367726
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30367726 100 g
1 options
Produktkod. 30367726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364505100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzaldehyde
CAS 89-98-5
Molekylformel C7 H5 Cl O
Kvantitet 100 g
Synonym Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
LEDER Clc1ccccc1C=O
IUPAC-namn 2-klorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 140.567
Formel vikt 140.0029