Läs mer
2-Klorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 89-98-5 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzaldehyde, o-chloro- (8CI), 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzoic aldehyde, 2-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 15347, o-Chlorobenzaldehyde, o-Chlorobenzenecarboxaldehyde, o-Chloroformylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccccc1C=O |
| IUPAC-namn | 2-klorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.567 |
| Formel vikt | 140.0029 |