Läs mer
2-Chlorobenzamide, 98%
Produktkod. 11417677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417677 100 g 100g
11407677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15706.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-66-5
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD00007973
InChI-nyckel RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
IUPAC-namn 2-klorbensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzamide
Smältpunkt 140°C to 144°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 508510
Formel vikt 155.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.