Läs mer
2-Chlorobenzene-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzene-1,4-diamine |
| CAS | 615-66-7 |
| Molekylformel | C6H7N2Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chlorobenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.58 |
| Formel vikt | 142.0298 |