Läs mer
2-klorbensen-1-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306276
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11306276 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 11306276 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF02645EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-23-9
Densitet 1.5480g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4Cl2O2S
Linjär formel ClC6H4SO2Cl
MDL-nummer MFCD00051520
Kvantitet 10 g
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
InChI-nyckel KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn 2-klorbensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.06
PubChem CID 76187
Formel vikt 211.07
Procent renhet 97%