Läs mer
2-Klorbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11470937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470937 25 g 25g
11450937 1 g 1g
11460937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23324.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156,37 g/mol
2-klorbensenboronsyra används vid framställning av imidazo[1,2-a]pyridinamider som har tuberkulostatisk aktivitet. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorbensenboronsyra används vid framställning av imidazo[1,2-a]pyridinamider som har tuberkulostatisk aktivitet. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3900-89-8
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00674012
InChI-nyckel RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC-namn (2-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼95 °C till 100 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3030414
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO, metanol.
Formel vikt 156.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.