Läs mer
2-Klorbensensulfonamid, 98 %
Produktkod. 11387216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387216 5 g 5g
11377216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09082.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191,629 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6961-82-6
Molekylformel C6H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 191.629
MDL-nummer MFCD00051974
InChI-nyckel JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
PubChem CID 81410
IUPAC-namn 2-klorbensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 189 °C till 191 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2937540
Formel vikt 191.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.