Läs mer
2-Klorbensensulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 6961-82-6 |
| Molekylformel | C6H6ClNO2S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-klorbensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.64 |
| Formel vikt | 190.9808 |