Läs mer
2-Klorbensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11467966
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467966 25 g 25g
11457966 5 g 5g
11477966 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14054.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211,06 g/mol
2-klorbensensulfonylklorid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-klorbensensulfonylklorid används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet Det reagerar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-23-9
Molekylformel C6H4Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 211.06
MDL-nummer MFCD00051520
InChI-nyckel KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
IUPAC-namn 2-klorbensensulfonylklorid
LEDER ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 26 °C till 28 °C
Densitet 1.548
Kokpunkt 150 °C till 152 °C (12 mmHg)
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 974321
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Det reagerar med vatten.
Formel vikt 211.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.