missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chlorobenzhydrazide, TRC

Produktkod. 30349957
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30349957 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4276432.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzhydrazide
CAS 5814-05-1
Molekylformel C7H7ClN2O
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
LEDER NNC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-chlorobenzohydrazide
Molekylvikt (g/mol) 170.6
Formel vikt 170.0247
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.