Läs mer
2-Chlorobenzhydrazide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzhydrazide |
| CAS | 5814-05-1 |
| Molekylformel | C7H7ClN2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NNC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-chlorobenzohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vikt | 170.0247 |