missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chlorobenzhydrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzhydrol |
| CAS | 6954-45-6 |
| Molekylformel | C13H11ClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)phenylmethanol, (±)-(2-Chlorophenyl)phenylmethanol, 2-Chloro-α-phenylbenzenemethanol, Mono-o-chlorodiphenylcarbinol, NSC 37575 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2Cl)O |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.68 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?