Läs mer
2-Chlorobenzimidazole, 97%
Produktkod. 11404853
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404853 5 g 5g
11414853 25 g 25g
11424853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12193.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4857-06-1 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
2-klorbensimidazol används huvudsakligen för syntes av medicin och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-klorbensimidazol används huvudsakligen för syntes av medicin och som en mellanprodukt
i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, alkalimetaller, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4857-06-1
MDL-nummer MFCD00051944
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzimidazole
Smältpunkt ∼180°C to 185°C
Molekylformel C16H33Cl
Kvantitet 5 g
Beilstein 116526
Synonym cetyl chloride, hexadecyl chloride, hexadecane, 1-chloro, n-hexadecyl chloride, chlorohexadecane, unii-wq5zks3ek3, wq5zks3ek3, 1-chloro-hexadecane, 1-chloranylhexadecane, dsstox_cid_7580
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel CLWAXFZCVYJLLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1-klorhexadekan
Molekylvikt (g/mol) 260.89
PubChem CID 20993
Formel vikt 152.58
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.