Läs mer
2-Chlorobenzoic acid, 98%
Produktkod. 10657314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10657314 2 kg Plastflaska 2kg
10123690 5 g Glasflaska 5g
10091980 100 g Plastflaska 100g
10002000 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10657314 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159240020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-91-2
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00002412
InChI-nyckel IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
IUPAC-namn 2-klorbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139.0°C to 143.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 285.0°C
Flampunkt 173°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H4CO2H
Kvantitet 2 kg
Beilstein 09, 334
Merck Index 15, 2125
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 156.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorobenzoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.