Läs mer
2-Klorobenzoesyra, 98+%
Produktkod. 11499782
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499782 1000 g 1000g
11409792 250 g 250g
11419792 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499782 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10832.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156,565 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-91-2
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.565
MDL-nummer MFCD00002412
InChI-nyckel IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
IUPAC-namn 2-klorbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoic acid
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Densitet 1.544
Kokpunkt 284 °C till 286 °C
Flampunkt 173 °C (343 °F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 907340
Merck Index 14,2124
Formel vikt 156.57
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.