Läs mer
2-Chlorobenzoic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 1219795-28-4 |
| Molekylformel | C7 D4 H Cl O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | o-Chlorobenzoic Acid-d4, 2-CBA-d4, NSC 15042-d4, NSC 32737-d4, o-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vikt | 160.0229 |