Läs mer
2-Klorobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30005118
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005118 100 g
17962775 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364640100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-91-2
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Synonym Benzoic acid, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzoic acid, 2-CBA, NSC 15042, NSC 32737, o-Chlorobenzoic acid
IUPAC-namn 2-klorobenzosyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoic acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formel vikt 155.9978