Läs mer
2-Klorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 10416910 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10416910 250 g 250g
10550171 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10416910 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108672500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 873-32-5 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-32-5
Molekylformel C7H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00001779
InChI-nyckel NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-chloro, o-chlorobenzonitrile, o-chlorocyanobenzene, o-cyanochlorobenzene, benzonitrile, o-chloro, o-chlorbenzonitril, chlorobenzonitrile, 2-chloro-benzonitrile, nitril kyseliny o-chlorbenzoove, o-chlorbenzonitril czech
PubChem CID 13391
IUPAC-namn 2-klorbensonitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzonitrile
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin fast
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CN
Beilstein 09, 336
Kokpunkt 232 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 137.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.