Läs mer
2-Klorobenzonitril, TRC
Produktkod. 30356885
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30356885 50 g
1 options
Produktkod. 30356885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36733050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzonitrile
CAS 873-32-5
Molekylformel C7 H4 Cl N
Kvantitet 50 g
Synonym Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
LEDER Clc1ccccc1C#N
IUPAC-namn 2-klorobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 137.57
Formel vikt 137.0032