Läs mer
2-Klorbensofenon, 99+%
Produktkod. 11482568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482568 100 g 100g
11472568 25 g 25g
11492568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15867.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-8-5162
Molekylformel C13H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 216.66
MDL-nummer MFCD00000558
InChI-nyckel VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzophenone
Smältpunkt 44 °C till 47 °C
Kokpunkt 330 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1869594
Synonym 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
IUPAC-namn (2-klorfenyl)-fenylmetanon
PubChem CID 78838
Formel vikt 216.67
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.