Läs mer
2-Chlorobenzophenone, 99+%
Produktkod. 11492568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492568 500 g 500g
11472568 25 g 25g
11482568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15867.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3-8-5162
Molekylformel C13H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 216.66
MDL-nummer MFCD00000558
InChI-nyckel VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzophenone
Smältpunkt 44°C to 47°C
Kokpunkt 330°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1869594
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
LEDER ClC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (2-chlorophenyl)(phenyl)methanone
PubChem CID 4378561
Formel vikt 216.67
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.