Läs mer
2-Chlorobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzophenone |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vikt | 216.0342 |