Läs mer
2-Chlorobenzothiazole, 98%
Produktkod. 11453358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453358 5 g 5g
11463358 25 g 25g
11473358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17762.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-20-3
Molekylformel C7H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 169.626
MDL-nummer MFCD00005776
InChI-nyckel BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC-namn 2-klor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzothiazole
Smältpunkt 30°C to 33°C
Densitet 1.37
Kokpunkt 141°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.637
Kvantitet 5 g
Beilstein 116316
Formel vikt 169.63
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.