Läs mer
2-Klorobenzotiazol, 99 %
Produktkod. 10756423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756423 5 g Glasflaska 5g
10503161 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10756423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173490050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-20-3
Molekylformel C7H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 169.63
InChI-nyckel BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC-namn 2-klor-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzothiazole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,6367 till 1,6387
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 44
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 169.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorobenzothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.