Läs mer
2-Klorobenzotriklorid, TRC
Produktkod. 30359945
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30359945 50 g
1 options
Produktkod. 30359945 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36457050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Molekylformel C7 H4 Cl4
Kvantitet 50 g
Synonym (2-Chlorophenyl)trichlormethane, Toluene, o,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrichloride, NSC 59736, o-Chlorobenzotrichloride, o-Chlorobenzylidyne chloride, o-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
LEDER Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1-kloro-2-(triklometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 229.92
Formel vikt 227.9067