Läs mer
2-Klorobenzotrifluorid, 99 %
Produktkod. 11429642
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429642 2500 g 2500g
11409642 100 g 100g
11419642 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429642 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10753.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180,554 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-16-4
Molekylformel C7H4ClF3
Molekylvikt (g/mol) 180.554
MDL-nummer MFCD00000561
InChI-nyckel DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC-namn 1-klor-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -6 °C
Densitet 1.369
Kokpunkt 151 °C till 153 °C
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2234
Beilstein 510993
Formel vikt 180.56
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.