Läs mer
2-Klorbensoxazol, 98 %
Produktkod. 11302137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302137 5 g 5g
11312137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07981.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153,57 g/mol
2-klorbensoxazol användes vid syntesen av 2-(2-naftylamino)bensoxazol via reaktion med 2-amino-1-naftalensulfonsyra. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorbensoxazol användes i syntesen av 2-(2-naftylamino)bensoxazol via reaktion med 2-amino-1-naftalensulfonsyra. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Håll borta från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-18-9
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.57
MDL-nummer MFCD00005766
InChI-nyckel BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
IUPAC-namn 2-klor-1,3-bensoxazol
LEDER ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoxazole
Densitet 1.39
Kokpunkt 201°C to 202°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 5 g
Beilstein 115982
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 153.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.