Läs mer
2-Klorobenzoylklorid, 97 %
Produktkod. 11482507
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482507 250 g 250g
11389639 100 g 100g
11472507 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14785.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
2-klorbensoylklorid, används i organisk syntes. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt för t.ex. som en mellanprodukt av klotrimazol, framställning av p-klorbensoesyra och framställning av trikloro-akaricid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klorbensoylklorid, används i organisk syntes. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt för t.ex. som en mellanprodukt av klotrimazol, framställning av p-klorbensoesyra och framställning av trikloro-akaricid.
Löslighet
Löslig i aceton, eter och alkohol. Löslighet i vatten sönderdelas.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka baser, alkoholer, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-65-4
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.01
MDL-nummer MFCD00000660
InChI-nyckel ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
IUPAC-namn 2-klorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoyl chloride
Smältpunkt -4 °C
Densitet 1.379
Kokpunkt 237 °C till 239 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5718
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386435
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i aceton, eter och alkohol. Löslighet i vatten den bryts ner.
Formel vikt 175.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.