Läs mer
2-Klorobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 10543691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543691 250 mL Glasflaska 250ml
11984981 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10543691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147142500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-65-4
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.01
MDL-nummer MFCD00000660
InChI-nyckel ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
IUPAC-namn 2-klorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoyl chloride
Färg Färglös till gul
Densitet 1.38g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4COCl
Brytningsindex 1.5708 to 1.5728 (20°C, 589nm)
Kvantitet 250 mL
Formel vikt 175.01
Procent renhet ≥97.5% (GC)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.