Läs mer
2-klorobenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 609-65-4 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| LEDER | ClC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-klorobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vikt | 173.9639 |