Läs mer
2-klorobenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30367496
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30367496 10 g
1 options
Produktkod. 30367496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36725010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 609-65-4
Molekylformel C7H4Cl2O
Kvantitet 10 g
Synonym NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-klorobenzoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Formel vikt 173.9639
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.