Läs mer
2-klorobenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30365434
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30365434 50 g
1 options
Produktkod. 30365434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36725050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 609-65-4
Molekylformel C7H4Cl2O
Kvantitet 50 g
Synonym NSC 93897, o-Chlorobenzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-klorobenzoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 175.01
Formel vikt 173.9639