Läs mer
2-Chlorobenzoylacetonitrile, 95%
Produktkod. 11400174
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400174 5 g 5g
11410174 25 g 25g
11420174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400174 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40018-25-5
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD00051624
InChI-nyckel SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
IUPAC-namn 3-(2-klorfenyl)-3-oxopropannitril
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2413204
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 179.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.