Läs mer
2-Klorobensoylacetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 40018-25-5 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-(2-klorofenyl)-3-oxopropannitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.6 |
| Formel vikt | 179.0138 |