Läs mer
2-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 10327820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10327820 10 g 10g
10174270 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10327820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163420100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17849-38-6 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17849-38-6
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.58
MDL-nummer MFCD00004604
InChI-nyckel MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl alcohol, 2-chlorophenyl methanol, benzenemethanol, 2-chloro, 2-chlorobenzenemethanol, o-chlorobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-chloro, 2-chloro-phenyl-methanol, 2-chlorophenyl methan-1-ol, benzenemethanol, ar-chloro, 2-chlorobenzylalcohol
PubChem CID 28810
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl alcohol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69°C to 72°C
Färg Vitt
Kokpunkt 227°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4CH2OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, 444
Löslighetsinformation Solubility in water: limited soluble in water. Other solubilities: 1g/10mL in methanol
Formel vikt 142.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.