Läs mer
2-Chlorobenzyl bromide, 97%
Produktkod. 11490073
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490073 5 g 5g
11400083 25 g 25g
11410083 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12129.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-17-6 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-17-6
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.479
MDL-nummer MFCD00000566
InChI-nyckel PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-2-klorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl bromide
Densitet 1.583
Kokpunkt 103°C to 104°C (10 mmHg)
Flampunkt 108°C (226°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.592
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386264
Formel vikt 205.49
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.