Läs mer
2-Chlorobenzyl chloride, 98+%
Produktkod. 11443874
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443874 2500 g 2500g
11379639 250 g 250g
11433874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443874 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11900.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2-klorbensylklorid användes som ett sensoriskt irriterande medel för att utvärdera de karakteristiska modifieringarna av det normala andningsmönstret hos exponerade möss. Det används som mellanprodukt för organiska kemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorbensylklorid användes som ett sensoriskt irriterande medel för att utvärdera de karakteristiska modifieringarna av det normala andningsmönstret hos exponerade möss. Det används som mellanprodukt för organiska kemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Håll borta från värme. Inkompatibel med alkoholer, aminer, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-19-8
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.025
MDL-nummer MFCD00000893
InChI-nyckel BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
IUPAC-namn 1-klor-2-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl chloride
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.272
Kokpunkt 213°C to 214°C
Flampunkt 109°C (228°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2235
Beilstein 471700
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 161.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.