Läs mer
2-klorbensylcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1CC#N |
| IUPAC-namn | 2-(2-klorofenyl)acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vikt | 151.0189 |