Läs mer
2-Chlorobenzyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11398495
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398495 1 g 1g
11308505 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10546.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18967-44-7 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
2-klorbensylisotiocyanat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klorobensylisotiocyanat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18967-44-7
Molekylformel C8H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 183.653
MDL-nummer MFCD00041110
InChI-nyckel RMVDNJDSLXQPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl benzene, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, o-chlorobenzyl ester, acmc-20any0, wln: scn1r bg, 2-chlorobenzylisothiocyanate, flc 2-chlorobenzyl isothiocyanate, 2-chlorophenyl methanisothiocyanate, 1-chloranyl-2-isothiocyanatomethyl benzene
PubChem CID 29351
IUPAC-namn 1-klor-2-(isotiocyanatometyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN=C=S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl isothiocyanate
Densitet 1.149
Kvantitet 1 g
Odör Irritating
Brytningsindex 1.614
UN-nummer UN2922
Beilstein 2936688
Kokpunkt 137°C to 138°C (6 mmHg)
Löslighetsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vikt 183.66
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.