Läs mer
2-Klorobenzylmercaptan, 97 %
Produktkod. 11492498
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492498 5 g 5g
11402508 25 g 25g
11412508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15826.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 39718-00-8 | C7H7ClS | 158,643 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39718-00-8
Molekylformel C7H7ClS
Molekylvikt (g/mol) 158.643
MDL-nummer MFCD00004868
InChI-nyckel WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metantiol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl mercaptan
Densitet 1.22
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.591
UN-nummer UN2810
Beilstein 2042183
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (25 mmHg)
Formel vikt 158.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.