Läs mer
2-klorbensylmerkaptan, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10455433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10455433 5 g Glasflaska 5g
10302483 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10455433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373130050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 39718-00-8
Molekylformel C7H7ClS
Molekylvikt (g/mol) 158.65
MDL-nummer MFCD00004868
InChI-nyckel WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzenemethanethiol, 2-chlorophenyl methanethiol, 2-chlorobenzyl mercaptan, 2-chlorobenzylmercaptan, 2-chloro benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 2-chloro, o-chlorobenzylmercaptan, pubchem6836, 2-chlorophenyl-methanethiol, d0p3xw
PubChem CID 580759
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metantiol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CS)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzyl mercaptan
CAS Min % 97.5
Färg Färglös till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5890 till 1,591
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CH2SH
Kokpunkt 120 °C till 121 °C (25,0 mmHg)
Formel vikt 158.65
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chlorobenzyl mercaptan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.