Läs mer
2-Klorobensylamin, 96 %
Produktkod. 11467447
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467447 500 g 500g
11447447 25 g 25g
11457447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15594.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-97-4
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00008108
InChI-nyckel KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
IUPAC-namn (2-klorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chlorobenzylamine
Densitet 1.17
Kokpunkt 227 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 907186
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 141.6
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.